Triphenylsulphonium chloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 22 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Kaava: (C₆H₅)₃SCl
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031716
CAS-numero: 4270-70-6