3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR40361-1G
APOSOR40361-1GEA 228 EUR
APOSOR40361-1G
3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
Kaava: C₆H₄Cl₂N₂O
Sulamispiste: 178…180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00186645
CAS-numero: 1532-25-8