4-Acetyl-2-methylbenzonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 526 EUR
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Kaava: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11845792
CAS-numero: 1138444-80-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR