3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 58.4 EUR
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Kaava: C₇H₅BrClI
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18393368
CAS-numero: 166386-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR