3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 468 EUR
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₆H₃BrClNO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12197192
CAS-numero: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR