2-Bromo-3-chloroanisole

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Kaava: C₇H₆BrClO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18390300
CAS-numero: 174913-08-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR