2-Amino-5-cyanobenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 117 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20485816
CAS-numero: 99767-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR