4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 87.6 EUR
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Kaava: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18391673
CAS-numero: 1261448-45-6
UN: 3261
ADR: 8,III