2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR400069-1G OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA 65.8 EUR
APOSOR400069-1G APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08753661
CAS-numero: 5274-71-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR