1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 29.2 EUR
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani 98%
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaani
Kaava: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Kiehumispiste: 125…127 °C
Sulamispiste: –80 °C
Tiheys: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 8 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008259
CAS-numero: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II