2,4-Diklooritolueeni

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 330 EUR
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Diklooritolueeni
2,4-Diklooritolueeni
Kaava: C₇H₆Cl₂
Kiehumispiste: 199…201 °C
Sulamispiste: –14 to –13 °C
Tiheys: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000583
CAS-numero: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR