1,1-Dikloorietaani 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 253 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dikloorietaani 98%
1,1-Dikloorietaani
Kaava: Cl₂HCCH₃
Kiehumispiste: 57 °C
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: –10 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013673
CAS-numero: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II