5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 888 EUR
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Kaava: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18450566
CAS-numero: 36651-81-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR