Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 851 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Kaava: C₁₄H₁₈O₆
Sulamispiste: 87…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026908
CAS-numero: 3044-56-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR