4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 55.5 EUR
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Kaava: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Sulamispiste: 207…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11656086
CAS-numero: 934365-16-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR