2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR360326-5G
APOSOR360326-5GEA 254 EUR
APOSOR360326-5G
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 98%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Kaava: C₅H₅BBrNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06798244
CAS-numero: 458532-94-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR