3-Ethylphenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR360133-1G
APOSOR360133-1GEA 104 EUR
APOSOR360133-1G
3-Ethylphenylboronic acid 97%
3-Ethylphenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₁BO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06657721
CAS-numero: 90555-65-0