4-Iodopicolinic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR3601-500MG
APOSOR3601-500MGEA 22 EUR
APOSOR3601-500MG
4-Iodopicolinic acid 97%
4-Iodopicolinic acid
Kaava: C₆H₄INO₂
Sulamispiste: 164…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426666
CAS-numero: 405939-79-9