Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 23.4 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Kaava: C₆H₇NO₃
Kiehumispiste: 60 °C/2,25mmHg
Tiheys: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 79 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD04114930
CAS-numero: 118994-89-1