2-Propoxybenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

OR350317-100G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 70.1 EUR
APOSOR350317-100G APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075687
CAS-numero: 2100-31-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR