1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR350063-5G
APOSOR350063-5GEA 359 EUR
APOSOR350063-5G
1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate
1-n-Butyl-3-methylimidazolium nitrate
Kaava: C₈H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 179075-88-8