2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 198 EUR
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₈BNO₃
Sulamispiste: 65…70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07368877
CAS-numero: 762262-09-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR