2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Toimittaja: Apollo Scientific
OR346251-1G OR346251-500MG OR346251-5G
APOSOR346251-1GEA 0 EUR
APOSOR346251-1G APOSOR346251-500MG APOSOR346251-5G
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Kaava: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19981463
CAS-numero: 943910-00-7