5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
OR346228-1G
APOSOR346228-1GEA 281 EUR
APOSOR346228-1G
5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
5-Phenylisoxazole-3-carbonyl chloride
Kaava: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07772806
CAS-numero: 78189-50-1