3,3-Dibromoazepan-2-one

Toimittaja: Apollo Scientific

OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 0 EUR
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Kaava: C₆H₉Br₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00154706
CAS-numero: 56987-35-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR