6-Phenyl-2-thiouracil

Toimittaja: Apollo Scientific

OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 116 EUR
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Kaava: C₁₀H₈N₂OS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059166
CAS-numero: 36822-11-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR