6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
OR346171-1G
APOSOR346171-1GEA 215 EUR
APOSOR346171-1G
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
6-tert-Butyl-nicotinonitrile
Kaava: C₁₀H₁₂N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11845758
CAS-numero: 56029-45-9