2-Amino-5-methyl-nicotinonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

Synonyms: 2-Amino-5-methylnicotinonitrile

OR346129-1G
APOSOR346129-1GEA 0 EUR
APOSOR346129-1G
2-Amino-5-methyl-nicotinonitrile
2-Amino-5-methyl-nicotinonitrile
Kaava: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779068
CAS-numero: 38076-78-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR