Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 338 EUR
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16140308
CAS-numero: 950858-97-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR