Methyl-4-propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR33482-1G
APOSOR33482-1GEA 541 EUR
APOSOR33482-1G
Methyl-4-propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Kaava: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11840964
CAS-numero: 1135282-93-7