1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR33390-1G OR33390-5G
APOSOR33390-1GEA 246 EUR
APOSOR33390-1G APOSOR33390-5G
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Kaava: C₁₁H₉BrO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02082020
CAS-numero: 454473-82-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR