Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR33191-1G
APOSOR33191-1GEA 226 EUR
APOSOR33191-1G
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate
Kaava: C₁₁H₁₄O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04275108
CAS-numero: 14738-27-3