N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
OR33157-1G
APOSOR33157-1GEA 1580 EUR
APOSOR33157-1G
N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide, tech
N-(4-Acetylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxamide
Kaava: C₁₈H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03102637
CAS-numero: 692732-82-4