N-(4-Methylbenzyl)urea 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 182 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Kaava: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01314625
CAS-numero: 54582-34-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR