2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
OR33017-1G
APOSOR33017-1GEA 1580 EUR
APOSOR33017-1G
2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide, tech
2-Chloro-N'-(6-chloropyridin-2-yl)acetohydrazide
Kaava: C₇H₇Cl₂N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02187208
CAS-numero: 66999-54-0