4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
OR32804-1G
APOSOR32804-1GEA 1580 EUR
APOSOR32804-1G
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol
Kaava: C₉H₁₂BrNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18904323
CAS-numero: 1281872-64-7