5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 182 EUR
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Kaava: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00482440
CAS-numero: 32750-36-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR