4'-Chloroacetophenone oxime 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 182 EUR
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Chloroacetophenone oxime 95%
4'-Chloroacetophenone oxime
Kaava: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02609517
CAS-numero: 1956-39-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR