1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
OR32601-1G
APOSOR32601-1GEA 1580 EUR
APOSOR32601-1G
1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione, tech
1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione
Kaava: C₁₅H₁₈ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01936197
CAS-numero: 400079-95-0