5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
OR32443-1G
APOSOR32443-1GEA 1580 EUR
APOSOR32443-1G
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol, tech
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol
Kaava: C₆H₈Br₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01568911
CAS-numero: 317821-92-4