(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR32370-1G
APOSOR32370-1GEA 1130 EUR
APOSOR32370-1G
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Kaava: C₁₃H₁₅N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100702
CAS-numero: 65644-13-5