Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR32327-1G OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA 171 EUR
APOSOR32327-1G APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02082826
CAS-numero: 107407-80-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR