2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR322627-1G
APOSOR322627-1GEA 308 EUR
APOSOR322627-1G
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Kaava: C₆H₈N₂OS
Sulamispiste: 74…77 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03844445
CAS-numero: 1005-28-3