1-Naftyyli-isotiosyanaatti 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 343 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naftyyli-isotiosyanaatti 98%
1-Naftyyli-isotiosyanaatti
Kaava: C₁₁H₇NS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003882
CAS-numero: 551-06-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR