2-Picolyl bromide hydrobromide 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 22 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Kaava: C₆H₇Br₂N
Sulamispiste: 149…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863544
CAS-numero: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR