1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR321326-1G OR321326-5G
APOSOR321326-1GEA 33.7 EUR
APOSOR321326-1G APOSOR321326-5G
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxaldehyde
Kaava: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08690128
CAS-numero: 933717-10-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR