2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR321304-1G OR321304-5G
APOSOR321304-1GEA 80.6 EUR
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Kaava: C₇H₁₅NO·ClH
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD14583117
CAS-numero: 16780-04-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR