6-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR321292-100MG
APOSOR321292-100MGEA 468 EUR
APOSOR321292-100MG
6-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid
Kaava: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22396405
CAS-numero: 1824298-60-3