tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR321290-250MG
APOSOR321290-250MGEA 1140 EUR
APOSOR321290-250MG
tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate
Kaava: C₈H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD24539163
CAS-numero: 1822581-31-6