2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR318053-1G OR318053-5G
APOSOR318053-1GEA 351 EUR
APOSOR318053-1G APOSOR318053-5G
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Kaava: C₁₈H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03645391
CAS-numero: 887432-93-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR